Vai a
E4752
Elaidyl alcohol
≥99%
Sinonimo/i:
trans-9-Octadecenol
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
367,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H36O
Numero CAS:
Peso molecolare:
268.48
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352211
EC Number:
208-037-6
MDL number:
367,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥99%
lipid type
unsaturated FAs
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCCCCCC\C=C\CCCCCCCCO
InChI
1S/C18H36O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19/h9-10,19H,2-8,11-18H2,1H3/b10-9+
InChI key
ALSTYHKOOCGGFT-MDZDMXLPSA-N
Packaging
Sealed ampule.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
O8880E4637364525
Elaidyl alcohol ≥99%
Sigma-Aldrich
E4752
Elaidyl alcohol
Oleyl alcohol ≥99% (GC)
Sigma-Aldrich
O8880
Oleyl alcohol
Elaidic acid ≥99.0% (GC)
Sigma-Aldrich
E4637
Elaidic acid
Acido oleico technical grade, 90%
Sigma-Aldrich
364525
Acido oleico
assay
≥99%
assay
≥99% (GC)
assay
≥99.0% (GC)
assay
90%
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
lipid type
unsaturated FAs
lipid type
unsaturated FAs
lipid type
unsaturated FAs
lipid type
unsaturated FAs
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Irrit. 2
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)