Vai a
E4390
Embedding molds
19 Flat bullet-shaped unindexed cavities, maroon
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 ea
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
36,30 €
Informazioni su questo articolo
NACRES:
MA.01
UNSPSC Code:
41100000
36,30 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
material
silicone
cavity size × depth
7-14 mm -4 mm
size
55-76 mm , mold
tip size
-4 mm
color
maroon
General description
With cavities for the preparation of microscopy samples. Two variations are available. Maroon molds contain additives for chemical and thermal resistance; they are durable and economical. Clear molds are used where optical clarity is necessary for precise sample alignment; recommended for use with low-temperature UV-cured resins.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
E4015E414045347
Embedding molds 19 Flat bullet-shaped unindexed cavities, maroon
E4390
Embedding molds
Embedding molds 26 Flat bullet-shaped cavities double-indexed with numbers and letters, clear
Sigma-Aldrich
E4015
Embedding molds
Embedding molds 19 Flat bullet-shaped unindexed cavities, clear
Sigma-Aldrich
E4140
Embedding molds
color
maroon
color
clear
color
clear
color
-
size
55-76 mm , mold
size
76-76 mm , mold
size
55-76 mm , mold
size
-
tip size
-4 mm
tip size
-3 mm
tip size
-4 mm
tip size
-
cavity size × depth
7-14 mm -4 mm
cavity size × depth
7-14 mm -3 mm
cavity size × depth
7-14 mm -4 mm
cavity size × depth
-
material
silicone
material
silicone
material
silicone
material
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Embedding molds
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)