Vai a
E3385
Erucic acid
≥99% (capillary GC)
Sinonimo/i:
cis-Erucic acid, cis-13-Docosenoic acid, Prifac 2990
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
267,00 €
5 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
1160,00 €
870,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
CH3(CH2)7CH=CH(CH2)11COOH
Numero CAS:
Peso molecolare:
338.57
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
204-011-3
Beilstein/REAXYS Number:
1728049
MDL number:
267,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥99% (capillary GC)
form
powder
bp
358 °C/400 mmHg (lit.)
mp
28-32 °C (lit.)
functional group
carboxylic acid
lipid type
unsaturated FAs
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
[H]\C(CCCCCCCC)=C(/[H])CCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C22H42O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22(23)24/h9-10H,2-8,11-21H2,1H3,(H,23,24)/b10-9-
InChI key
DPUOLQHDNGRHBS-KTKRTIGZSA-N
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
45630N1514T6543
Erucic acid ≥99% (capillary GC)
Sigma-Aldrich
E3385
Erucic acid
Erucic acid technical, ~90% (GC)
Sigma-Aldrich
45630
Erucic acid
Nervonic acid ≥99% (capillary GC)
Sigma-Aldrich
N1514
Nervonic acid
description
≥99% (capillary GC)
description
technical, ~90% (GC)
description
≥99% (capillary GC)
description
≥99% (capillary GC)
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
biological source
plant
biological source
synthetic (organic)
functional group
carboxylic acid
functional group
carboxylic acid
functional group
carboxylic acid
functional group
carboxylic acid
assay
≥99% (capillary GC)
assay
~90% (GC)
assay
≥99% (capillary GC)
assay
≥99% (capillary GC)
shipped in
ambient
shipped in
-
shipped in
ambient
shipped in
ambient
form
powder
form
powder or crystals
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Erucic acid
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)