Merck
E3149
S-Ethylisothiourea hydrobromide
≥98%
Sinonimo/i:
2-Ethyl-2-thiopseudourea hydrobromide
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C3H8N2S · HBr
Numero CAS:
Peso molecolare:
185.09
UNSPSC Code:
12171500
PubChem Substance ID:
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
assay
≥98%
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Br[H].CCSC(N)=N
Biochem/physiol Actions
Inhibitor of inducible human, endothelial and neuronal nitric oxide synthetase isozymes.
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
188.6 °F - Solvent
flash_point_c
87 °C - Solvent
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)