Passa al contenuto
E2765
cis-8-Eicosenoic acid methyl ester
≥99%, liquid
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H40O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
324.54
UNSPSC Code:
12352211
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
assay
≥99%
form
liquid
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCC\C=C/CCCCCCC(=O)OC
Packaging
Sealed ampule
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)