Vai a
E2271
Ectoine
osmoprotectant
Sinonimo/i:
(S)-2-Methyl-1,4,5,6-tetrahydropyrimidine-4-carboxylic acid, Thp(B)
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
25 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
241,00 €
100 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
793,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H10N2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
142.16
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
431-910-1
Beilstein/REAXYS Number:
7288977
MDL number:
Assay:
≥-98.0% (HPLC)
Form:
powder
241,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥-98.0% (HPLC)
form
powder
mol wt
142.16
storage temp.
room temp
SMILES string
CC1=N[C@@H](CCN1)C(O)=O
InChI
1S/C6H10N2O2/c1-4-7-3-2-5(8-4)6(9)10/h5H,2-3H2,1H3,(H,7,8)(H,9,10)/t5-/m0/s1
InChI key
WQXNXVUDBPYKBA-YFKPBYRVSA-N
General description
Ectoine is a natural cyclic tetrahydropyrimidine, which is a low molecular weight, water-binding and organic osmolyte. It is a part of a class of small molecule chaperones (SMCs).
Biochem/physiol Actions
Ectoine acts as an osmoprotectant in a wide variety of microorganisms including heterotrophic, halophilic bacteria and non-halophilic bacteria such as Streptomyces species and E.coli. This compatible solute exhibit protective effects in E.coli during drying and storage. Ectoine is implicated in protein and lipid bilayer stabilization. It also regulates the preservation of turgor pressure and ameliorates desiccation stress. It may be used to treat inflammatory diseases such as, allergic rhinitis, atopic dermatitis and chronic obstructive pulmonary disease. Ectoine can cause DNA structural changes in vitro and protects DNA from ionizing radiation (IR). It prevents insulin amyloid formation in vitro.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
816197070902380595
Ectoine osmoprotectant
Sigma-Aldrich
E2271
Ectoine
Ectoine ≥95.0% (HPLC)
Sigma-Aldrich
81619
Ectoine
Hydroxyectoine ≥95% (HPLC)
Sigma-Aldrich
70709
Hydroxyectoine
Ectoine primary reference standard
02380595
Ectoine
form
powder
form
powder
form
solid
form
-
assay
≥-98.0% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
mol wt
142.16
mol wt
142.16 g/mol
mol wt
-
mol wt
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ectoine
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)