Permettici di aiutartiform
powder
storage temp.
2-8°C
General description
Substrate for the estimation of elastase.
Preparation Note
Prepared from E1625.
Other Notes
Elastin impregnated with orcein.
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?