Vai a
D9690
β-Defensin 2 human
recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder (from 10 mM acetic acid)
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 μg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
538,00 €
403,50 €
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.32
MDL number:
403,50 €
Prezzo di listino538,00 €Risparmia il 25%
Promozione valida solo online
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
recombinant
expressed in E. coli
Quality Segment
form
lyophilized powder (from 10 mM acetic acid)
mol wt
estimated mol wt 4.3 kDa
UniProt accession no.
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria, fungi, viruses
mode of action
cell wall synthesis | interferes
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... DEFB4(1673)
General description
Chemical structure: peptide
Biochem/physiol Actions
A small cationic peptide which demonstrates anti-microbial activity and is expressed in keratinocytes and the epithelia of many organs.
Anti-microbial expressed in keratinocytes and epithelia of many organs.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
D9565D6790B2809
Bactenecin ≥95% (HPLC)
Sigma-Aldrich
B2809
Bactenecin
mode of action
cell wall synthesis | interferes
mode of action
cell wall synthesis | interferes
mode of action
cell membrane | interferes
mode of action
cell membrane | interferes
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, fungi, Gram-positive bacteria, viruses
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria, fungi, viruses
antibiotic activity spectrum
fungi, mycobacteria, viruses
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
lyophilized powder (from 10 mM acetic acid)
form
lyophilized powder (from 10 mM acetic acid)
form
solid
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... DEFB4(1673)
Gene Information
human ... DEFB1(1672)
Gene Information
human ... DEFA1(1667)
Gene Information
-
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)