Merck
D9671
3,6-Diphenyl-1,2,4,5-tetrazine
~98%
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H10N4
Numero CAS:
Peso molecolare:
234.26
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
assay
~98%
mp
198 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
c1ccc(cc1)-c2nnc(nn2)-c3ccccc3
InChI
1S/C14H10N4/c1-3-7-11(8-4-1)13-15-17-14(18-16-13)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
InChI key
XAUWSIIGUUMHQQ-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)