Vai a
D7441
Daltroban
>98% (HPLC)
Sinonimo/i:
4-[2-[(4-Chlorophenylsulfonyl)amino]ethyl]benzeneacetic acid, BM-13505, SKF-96148
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
180,00 €
153,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H16ClNO4S
Numero CAS:
Peso molecolare:
353.82
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
>98% (HPLC)
Form:
solid
153,00 €
Prezzo di listino180,00 €Risparmia il 15%
Promozione valida solo online
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
>98% (HPLC)
form
solid
color
white
mp
132.5-137.4 °C (lit.)
solubility
DMSO: soluble 22 mg/mL
SMILES string
OC(=O)Cc1ccc(CCNS(=O)(=O)c2ccc(Cl)cc2)cc1
InChI
1S/C16H16ClNO4S/c17-14-5-7-15(8-6-14)23(21,22)18-10-9-12-1-3-13(4-2-12)11-16(19)20/h1-8,18H,9-11H2,(H,19,20)
InChI key
IULOBWFWYDMECP-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... TBXA2R(6915)
General description
Exerts protective effects on brain infarction, heart cell injury due to hypoxia and hypoglycemia and lowers serum CPK activity.
Biochem/physiol Actions
Selective thromboxane A2 receptor antagonist
Features and Benefits
This compound is featured on the Prostanoid Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
C3993P5624M0199
Daltroban >98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
D7441
Daltroban
Carvedilol ≥98% (HPLC), solid
Sigma-Aldrich
C3993
Carvedilol
PD-118057 ≥98% (HPLC), solid
Sigma-Aldrich
P5624
PD-118057
Mdivi-1 ≥98% (HPLC), powder
Sigma-Aldrich
M0199
Mdivi-1
form
solid
form
solid
form
solid
form
powder
assay
>98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
solubility
DMSO: soluble 22 mg/mL
solubility
DMSO: >20 mg/mL
solubility
DMSO: 9 mg/mL
solubility
DMSO: >20 mg/mL
color
white
color
white to off-white
color
light yellow
color
white to beige
mp
132.5-137.4 °C (lit.)
mp
-
mp
-
mp
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)