Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
10 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 114,00 € |
50 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 447,00 € 379,95 € |
Informazioni su questo articolo
114,00 €
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D +125 to +135°, c = 1 in methanol
storage condition
desiccated
color
white
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL
originator
Eli Lilly
storage temp.
room temp
SMILES string
Cl.CN(C)[C@@H](CCOc1cccc2ccccc12)c3ccccc3
InChI
1S/C21H23NO.ClH/c1-22(2)20(18-10-4-3-5-11-18)15-16-23-21-14-8-12-17-9-6-7-13-19(17)21;/h3-14,20H,15-16H2,1-2H3;1H/t20-;/m0./s1
InChI key
IHWDIQRWYNMKFM-BDQAORGHSA-N
Gene Information
human ... SLC6A4(6532)
General description
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. - | storage temp. room temp |
| solubility DMSO: ≥20 mg/mL | solubility H2O: 5 mg/mL (clear solution, warmed) | solubility H2O: >10 mg/mL | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear |
| storage condition desiccated | storage condition desiccated | storage condition - | storage condition desiccated |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?