Permettici di aiutartiApplication
Use this formulation of DPBS when tissue or cell dissociation or release is the objective. Also, suitable for studies that involve calcium metabolism.
Preparation Note
Formulated to contain 9.6 grams of powder per liter of medium.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tampone fosfato salino di Dulbecco
Classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?