Vai a
D5269
Decanoyl coenzyme A monohydrate
≥90%
Sinonimo/i:
Capryl CoA monohydrate, Decanoyl CoA monohydrate
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
205,00 €
25 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
634,00 €
538,90 €
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C31H54N7O17P3S
Numero CAS:
Peso molecolare:
939.80
NACRES:
NA.51
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
MDL number:
205,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥90%
form
powder
storage temp.
−20°C
SMILES string
O.CCCCCCCCCC(=O)SCCNC(=O)CCNC(=O)[C@H](O)C(C)(C)COP(O)(=O)OP(O)(=O)OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1OP(O)(O)=O)n2cnc3c(N)ncnc23
InChI
1S/C31H54N7O17P3S.H2O/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-22(40)59-15-14-33-21(39)12-13-34-29(43)26(42)31(2,3)17-52-58(49,50)55-57(47,48)51-16-20-25(54-56(44,45)46)24(41)30(53-20)38-19-37-23-27(32)35-18-36-28(23)38;/h18-20,24-26,30,41-42H,4-17H2,1-3H3,(H,33,39)(H,34,43)(H,47,48)(H,49,50)(H2,32,35,36)(H2,44,45,46);1H2/t20-,24-,25-,26+,30-;/m1./s1
InChI key
IRILGPHKFKSRQN-ASEPKIFHSA-N
General description
Decanoyl coenzyme A is a substrate for acyltransferase. It is a substrate for human liver glycine-N-acylase.[1]
Application
Decanoyl coenzyme A (Decanoyl CoA) is coupled with S-adenosylmethionine (SAM) by Vibrio cholera CqsA enzyme to produce a potent quorum-sensing molecule, 3-aminotridec-2-en-4-one (Ea-CAI-1.
Decanoyl coenzyme A monohydrate has been used in the phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate inhibition studies (LC-CoA) and in the human diacylglycerol acyltransferase 1 and 2 assays.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
C4282C3144C4780
assay
≥90%
assay
≥85% (UV, HPLC)
assay
≥85% (spectrophotometric assay)
assay
≥85% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)