Merck
D4140
Direct Red 81
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Colour Index Number:
28160
EC Number:
220-028-9
UNSPSC Code:
12171500
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
composition
Dye content, ~50%
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)