Vai a
D3321
Dipeptidyl Peptidase VII human
recombinant, expressed in Sf9 cells
Sinonimo/i:
DPP7, Quiescent cell proline dipeptidase
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
10 μg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
624,00 €
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
Numero CE:
3.4.14.-
Specific activity:
≥1,500 units/μg protein, ≥1500 units/μg protein
Recombinant:
expressed in Sf9 cells
624,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
recombinant
expressed in Sf9 cells
Quality Segment
form
solution
specific activity
≥1,500 units/μg protein, ≥1500 units/μg protein
mol wt
89.1 kDa
relevant disease(s)
diabetes; cardiovascular diseases
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
General description
Contains amino acids 29 to end with a C-terminal His tag, MW=89.1 kDa
Application
Dipeptidyl Peptidase VII (DPP7), also known as DPP2 or quiescent cell proline dipeptidase, is a post-proline cleaving aminopeptidase that is expressed in quiescent lymphocytes [1]. DPP7 is used to study the regulation of cell quiescence . Like DPP4, DPP7 may be useful in diabetes and vascular disease research [2].
Biochem/physiol Actions
DPP7 is essential for maintaining lymphocytes and fibroblasts in G(0). The inhibition of DPP7 results in apoptosis, which is mediated by the induction of c-Myc and p53 . DPP7 has strong sequence homology with prolylcarboxypeptidase and is active at both acidic and neutral pH.
Physical form
Supplied as a solution in 40 mM Tris-HCl, pH 8.0, 110 mM NaCl, 2.2 mM KCl, 220 mM imidazole, and 20% glycerol.
Other Notes
One unit will hydrolyze 1.0 picomole of Ala-Pro-AMC per minute at pH 7.4 at 25 deg °C
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
D3071D3196D3571
specific activity
≥1,500 units/μg protein, ≥1500 units/μg protein
specific activity
≥250 units/μg protein
specific activity
≥20 units/μg protein
specific activity
≥400 units/μg protein
recombinant
expressed in Sf9 cells
recombinant
expressed in Sf9 cells
recombinant
expressed in Sf9 cells
recombinant
expressed in Sf9 cells
form
solution
form
solution
form
solution
form
solution
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
mol wt
89.1 kDa
mol wt
-
mol wt
100 kDa
mol wt
82 kDa
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
pictograms
Health hazardCorrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1C
Classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 2
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
288-32-4
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)