Passa al contenuto
D2282
1,2-Dipalmitoyl-3-oleoyl-rac-glycerol
~99%
Sinonimo/i:
1,2-Dihexadecanoyl-3-(cis-9-octadecenoyl)-rac-glycerol
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C53H100O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
833.36
UNSPSC Code:
12352211
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
assay
~99%
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCC\C=C\CCCCCCCC)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)