Vai a
D0633
7-(2,3-Dihydroxypropyl)theophylline
PDE inhibitor, powder
Sinonimo/i:
7-(2,3-Dihydroxypropyl)-3,7-dihydro-1,3-dimethyl-1H-purine-2,6-dione, Diprophylline, Dyphylline
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
500 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
394,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H14N4O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
254.24
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
EC Number:
207-526-1
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
284563
Form:
powder
394,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
7-(2,3-Dihydroxypropyl)theophylline,
form
powder
Quality Segment
mp
161-162 °C (lit.)
SMILES string
CN1C(=O)N(C)c2ncn(CC(O)CO)c2C1=O
InChI
1S/C10H14N4O4/c1-12-8-7(9(17)13(2)10(12)18)14(5-11-8)3-6(16)4-15/h5-6,15-16H,3-4H2,1-2H3
InChI key
KSCFJBIXMNOVSH-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
7-(2,3-Dihydroxypropyl)theophylline is also called as dyphylline. Dyphylline serves as a bronchodilator and aids in better air flow through the lungs. It reduces the symptoms of chronic lung disorder such as asthma and bronchitis.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Cyclic Nucleotide research. Click here to discover more featured Cyclic Nucleotide products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
D28000001231502T1633
Diprophylline European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
D2800000
Diprophylline
Dyphylline United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1231502
Dyphylline
Theophylline anhydrous, ≥99%, powder
Sigma-Aldrich
T1633
Theophylline
form
powder
form
-
form
-
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
200
Gene Information
human ... PDE3A(5139), PDE4A(5141), PDE4B(5142), PDE4C(5143), PDE4D(5144)
Gene Information
human ... PDE3A(5139), PDE4A(5141), PDE4B(5142), PDE4C(5143), PDE4D(5144)
Gene Information
human ... PDE3A(5139), PDE4A(5141), PDE4B(5142), PDE4C(5143), PDE4D(5144)
Gene Information
human ... ADORA1(134), ADORA2A(135), ADORA2B(136), ADORA3(140), PDE3A(5139), PDE3B(5140), PDE4A(5141), PDE4B(5142), PDE4C(5143), PDE4D(5144)
mouse ... Adora2b(11541)
rat ... Adora1(29290), Adora2a(25369), Adora2b(29316), Pde1b(29691), Pde3a(50678)
mp
161-162 °C (lit.)
mp
161-162 °C (lit.)
mp
161-162 °C (lit.)
mp
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)