Merck
C9514
Chromosorb® W
Sinonimo/i:
Diatomaceous earth, flux-calcined
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:
UNSPSC Code:
23201100
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
SMILES string
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChI key
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Legal Information
Chromosorb is a registered trademark of Imerys Minerals California, Inc.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Chromosorb® W
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)