Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C28H29N3O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
503.55
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiassay
≥97% (TLC)
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC(=O)CNC(=O)C(Cc1ccccc1)NC(=O)C(Cc2ccccc2)NC(=O)OCc3ccccc3
Biochem/physiol Actions
Virus replication inhibitor.
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?