Merck
C9024
Cyanocorrin−Agarose
saline suspension
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
23151817
NACRES:
NA.56
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
form
saline suspension
extent of labeling
0.3-0.5 mg per mL
matrix
4% beaded agarose
matrix activation
cyanogen bromide
matrix attachment
carboxyl
matrix spacer
8 atoms
capacity
1-3 mg/mL binding capacity (nonintrinsic factor (N 1883))
storage temp.
2-8°C
Application
Cyanocorrin-agarose is an agarose conjugate in saline suspension used in affinity chromatography, protein chromatography and specialty resins. Cyanocorrin has been used in studies to determine electron densities of B12 vitamins.
Physical form
Suspension in 0.5 M NaCl containing preservative
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)