Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
2.5 g | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 48,90 € |
5 g | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 75,30 € |
25 g | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 271,00 € |
100 g | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 862,00 € |
Informazioni su questo articolo
48,90 €
Nome del prodotto
4-Chloro-1-naphthol, crystalline
assay
≥98% (GC)
Quality Segment
form
crystalline
mp
118-121 °C (lit.)
solubility
acetone: 50 mg/mL, clear, colorless to very faintly brown
storage temp.
−20°C
SMILES string
Oc1ccc(Cl)c2ccccc12
InChI
1S/C10H7ClO/c11-9-5-6-10(12)8-4-2-1-3-7(8)9/h1-6,12H
InChI key
LVSPDZAGCBEQAV-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (GC) | assay - | assay ≥95% (GC) | assay ≥98% |
| solubility acetone: 50 mg/mL, clear, colorless to very faintly brown | solubility methanol: 10 mL, clear, colorless | solubility pyridine: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow | solubility acetone: soluble, clear to hazy |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level - |
| form crystalline | form tablet | form powder | form - |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| mp 118-121 °C (lit.) | mp 118-121 °C (lit.) | mp 41-42 °C (lit.) | mp 154-156 °C (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-Chloro-1-naphthol
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?