Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C30H44N4O11F
Peso molecolare:
655.69
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiassay
≥90% (TLC)
form
solid
storage temp.
−20°C
SMILES string
COC(=O)CC[C@H](NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)OCc1ccccc1)C(=O)N[C@@H](C(C)O)C(=O)N[C@@H](CC(=O)OC)C(=O)CF
InChI
1S/C30H43FN4O11/c1-17(2)13-22(34-30(43)46-16-19-9-7-6-8-10-19)28(41)32-20(11-12-24(38)44-4)27(40)35-26(18(3)36)29(42)33-21(23(37)15-31)14-25(39)45-5/h6-10,17-18,20-22,26,36H,11-16H2,1-5H3,(H,32,41)(H,33,42)(H,34,43)(H,35,40)/t18-,20+,21+,22+,26+/m1/s1
InChI key
ARECPHKVCIQJRJ-XGRWUTGMSA-N
Application
Cell permeable caspase-8 inhibitor.
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?