Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
500 g | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 50,30 € |
1 kg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 88,20 € |
Informazioni su questo articolo
50,30 €
Quality Segment
assay
≥98% (GC/titration)
form
powder
loss
3.0-6.0% loss on drying
pH
8.0-9.5
solubility
H2O: 100 mg/mL, clear, colorless
SMILES string
O.[K+].[K+].[K+].OC(CC([O-])=O)(CC([O-])=O)C([O-])=O
InChI
1S/C6H8O7.3K.H2O/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;;;;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);;;;1H2/q;3*+1;/p-3
InChI key
PJAHUDTUZRZBKM-UHFFFAOYSA-K
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (GC/titration) | assay 99-100.5% (calc with ref. to anhyd. subst.) | assay ≥99.0% (NT) | assay 100.10% |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form powder | form powder or crystals | form liquid | form crystals |
| solubility H2O: 100 mg/mL, clear, colorless | solubility glycerol: soluble 1 gm in 2.5 ml, water: soluble 1 gm in 0.65 ml, alcohol: insoluble | solubility H2O: 0.5 g/10 mL, clear, colorless | solubility - |
| pH 8.0-9.5 | pH 7-9 (20 °C, 5%) | pH 7.5-9.0 (25 °C, 50 mg/mL in H2O) | pH - |
| loss 3.0-6.0% loss on drying | loss 3-6 loss on drying, 180°C | loss - | loss - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Potassium citrate tribasic monohydrate
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?