Merck
C8134
Cholesteryl tridecanoate
≥97% (HPLC; detection at 205 nm)
Sinonimo/i:
3β-Hydroxy-5-cholestene 3-tridecanoate, 5-Cholesten-3β-ol 3-tridecanoate
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352200
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
assay
≥97% (HPLC; detection at 205 nm)
storage temp.
−20°C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)