Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
5 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 291,00 € |
Informazioni su questo articolo
291,00 €
Quality Segment
assay
≥90% (HPLC)
form
powder
color
white
solubility
DMSO: soluble
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCC[C@H](NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)OCc1ccccc1)C=O
InChI
1S/C25H39N3O5/c1-6-10-20(15-29)26-23(30)21(13-17(2)3)27-24(31)22(14-18(4)5)28-25(32)33-16-19-11-8-7-9-12-19/h7-9,11-12,15,17-18,20-22H,6,10,13-14,16H2,1-5H3,(H,26,30)(H,27,31)(H,28,32)/t20-,21-,22-/m0/s1
InChI key
QEJRGURBLQWEOU-FKBYEOEOSA-N
Gene Information
human ... PSMA1(5682), PSMC1(5700)
mouse ... PSMA1(26440), PSMC1(19179)
rat ... PSMA1(29668), PSMC1(117263)
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥90% (HPLC) | assay ≥90% (HPLC) | assay ≥99.0% (HPLC) | assay 99% |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. - |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| color white | color white | color - | color beige |
| solubility DMSO: soluble | solubility DMSO: soluble | solubility - | solubility - |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?