Passa al contenuto
C6399
Cholesteryl n-valerate
≥90% (HPLC; detection at 205 nm)
Sinonimo/i:
3β-Hydroxy-5-cholestene 3-pentanoate, 5-Cholesten-3β-ol 3-pentanoate, Cholesteryl pentanoate
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C32H54O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
470.77
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352202
EC Number:
231-773-4
MDL number:
Assay:
≥90% (HPLC; detection at 205 nm)
Form:
solid
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
assay
≥90% (HPLC; detection at 205 nm)
form
solid
SMILES string
CCCCC(O[C@H](C1)CC[C@@]2(C)C1=CC[C@]3([H])[C@]2([H])CC[C@@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@]4([H])[C@@H](CCCC(C)C)C)=O
InChI
1S/C32H54O2/c1-7-8-12-30(33)34-25-17-19-31(5)24(21-25)13-14-26-28-16-15-27(23(4)11-9-10-22(2)3)32(28,6)20-18-29(26)31/h13,22-23,25-29H,7-12,14-21H2,1-6H3/t23-,25?,26?,27?,28?,29?,31?,32?/m1/s1
InChI key
RWTQCZGAMKTBRV-ICUBIBKNSA-N
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)