Vai a
C6269
Chromosorb® LC-9
10 μm
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
10 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
756,00 €
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
SB.52
MDL number:
756,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
form
solid
Quality Segment
surface area
>350 m2/g
particle size
10 μm
density
0.48 g/cm3 at 25 °C (lit.)
Application
Separation of carbohydrates, high fructose syrup, sugars, amines, nucleotides, strongly polar compounds, carboxylic acids, polyhydroxy compounds, etc.
Preparation Note
Prepared by chemically bonding an amino type functional group on the microparticle silica substrate.
Other Notes
A polar-bonded phase on Chromosorb LC-6.
Legal Information
Chromosorb is a registered trademark of Imerys Minerals California, Inc.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
C6267LCPAK0001LCPAK00A1
Chromosorb® LC-9 10 μm
Supelco
C6269
Chromosorb® LC-9
Chromosorb® LC-7 10 μm
Supelco
C6267
Chromosorb® LC-7
particle size
10 μm
particle size
10 μm
particle size
-
particle size
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
300
form
solid
form
solid
form
-
form
-
surface area
>350 m2/g
surface area
>250 m2/g
surface area
-
surface area
-
density
0.48 g/cm3 at 25 °C (lit.)
density
0.45 g/cm3 (lit.)
density
-
density
-
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)