Merck
C5580
CABS
≥98%
Sinonimo/i:
4-(Cyclohexylamino)-1-butanesulfonic acid
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H21NO3S
Numero CAS:
Peso molecolare:
235.34
UNSPSC Code:
12161700
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
assay
≥98%
form
powder
pH
10.0-11.4
useful pH range
10.0-11.4
pKa (25 °C)
10.7
pKa 
10.7
solubility
water: 0.176 g/mL, clear, colorless
application(s)
diagnostic assay manufacturing
SMILES string
O=S(CCCCNC1CCCCC1)(O)=O
InChI
1S/C10H21NO3S/c12-15(13,14)9-5-4-8-11-10-6-2-1-3-7-10/h10-11H,1-9H2,(H,12,13,14)
InChI key
XNPKNHHFCKSMRV-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
Homolog of CHES and CAPS with higher pKa and similar utility in biological systems.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)