Merck
C5384
Cholesteryl heptadecanoate
Sinonimo/i:
3β-Hydroxy-5-cholestene 3-heptadecanoate, 5-Cholesten-3β-ol 3-heptadecanoate
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C44H78O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
639.09
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
assay
≥95%
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O[C@H]1CC[C@]2(C)[C@H]3CC[C@]4(C)[C@H](CC[C@H]4[C@@H]3CC=C2C1)[C@H](C)CCCC(C)C
InChI
1S/C44H78O2/c1-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-24-42(45)46-37-29-31-43(5)36(33-37)25-26-38-40-28-27-39(35(4)23-21-22-34(2)3)44(40,6)32-30-41(38)43/h25,34-35,37-41H,7-24,26-33H2,1-6H3/t35-,37+,38+,39-,40+,41+,43+,44-/m1/s1
InChI key
PPQNZVDOBYGOLY-BFGJSWSOSA-N
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)