Cambia visualizzazione
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
5 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 265,00 € 225,25 € |
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C22H23Cl2N7O
Numero CAS:
Peso molecolare:
472.37
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
225,25 €
Prezzo di listino265,00 €Risparmia il 15%Promozione valida solo online
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
solubility
DMSO: 20 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cc1ccc(CNC(=N)NC(=O)c2nc(Cl)c(NCc3ccc(Cl)cc3)nc2N)c(C)c1
InChI
1S/C22H23Cl2N7O/c1-12-3-6-15(13(2)9-12)11-28-22(26)31-21(32)17-19(25)30-20(18(24)29-17)27-10-14-4-7-16(23)8-5-14/h3-9H,10-11H2,1-2H3,(H3,25,27,30)(H3,26,28,31,32)
InChI key
MGLQFHOCPGELNL-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
CB-DMB is a specific and potent inhibitor of the Na+-Ca2+exchanger (NCX).
CB-DMB is a specific and potent inhibitor of the Na+-Ca2+exchanger (NCX); pan-inhibitor of the NA+-Ca2+exchanger isoforms.
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form solid | form solid | form solid | form solid |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 20 mg/mL | solubility DMSO: ≥20 mg/mL | solubility DMSO: ~6.8 mg/mL, H2O: insoluble | solubility DMSO: ~20 mg/mL, H2O: insoluble |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
![N-(4-Bromophenyl)-3-[[(4-bromophenyl)amino]sulfonyl]benzamide ≥98% (HPLC), solid](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/120/254/f9829d51-31a0-469a-ab52-5e2f49b48d81/640/f9829d51-31a0-469a-ab52-5e2f49b48d81.png)