Cambia visualizzazione
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H20O
Numero CAS:
Peso molecolare:
156.27
EC Number:
231-415-7
UNSPSC Code:
12352103
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
1721505
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartibp
221-224 °C
density
0.854 g/mL at 20 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C[C@H](CCO)CC\C=C(\C)C
InChI
1S/C10H20O/c1-9(2)5-4-6-10(3)7-8-11/h5,10-11H,4,6-8H2,1-3H3/t10-/m0/s1
InChI key
QMVPMAAFGQKVCJ-JTQLQIEISA-N
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?