Merck
C5108
Cathepsin G from human sputum
≥0.2 units/mg protein, salt-free, lyophilized powder
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.32
Numero CE:
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
human sputum
form
salt-free, lyophilized powder
specific activity
≥0.2 units/mg protein
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
Gene Information
human ... CTSG(1511)
Biochem/physiol Actions
Cathepsin G has pro-apoptotic activity and can activate caspases in vitro.
Classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)