Passa al contenuto
C4615
Cloricromene
≥98% (HPLC), solid
Sinonimo/i:
8-Chloro-3-(2-diethylaminoethyl)-7-ethoxycarbonylmethoxy-4-methylcoumarin hydrochloride, AD6
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H26ClNO5 · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
432.34
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
color
white
mp
221-222.3 °C
solubility
DMSO: 17 mg/mL, H2O: insoluble
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl[H].CCOC(=O)COc1ccc2C(C)=C(CCN(CC)CC)C(=O)Oc2c1Cl
InChI
1S/C20H26ClNO5.ClH/c1-5-22(6-2)11-10-15-13(4)14-8-9-16(26-12-17(23)25-7-3)18(21)19(14)27-20(15)24;/h8-9H,5-7,10-12H2,1-4H3;1H
InChI key
CCCZJRFQJNGCCU-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Antithrombotic coumarin derivative that inhibits platelet and leukocyte function and suppresses arachidonic acid liberation by interfering with PLA2 activation.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)