Merck
C4272
γ-Carboxy-D-glutamic acid
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H9NO6
Numero CAS:
Peso molecolare:
191.14
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
form
solid
storage temp.
−20°C
SMILES string
N[C@H](CC(C(O)=O)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H9NO6/c7-3(6(12)13)1-2(4(8)9)5(10)11/h2-3H,1,7H2,(H,8,9)(H,10,11)(H,12,13)/t3-/m1/s1
InChI key
UHBYWPGGCSDKFX-GSVOUGTGSA-N
Classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)