Passa al contenuto
C4022
DL-Cysteine
≥98% (TLC)
Sinonimo/i:
(±)-2-Amino-3-mercaptopropionic acid
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
HSCH2CH(NH2)COOH
Numero CAS:
Peso molecolare:
121.16
EC Number:
222-160-2
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1721406
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
assay
≥98% (TLC)
mp
225 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
NC(CS)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2S/c4-2(1-7)3(5)6/h2,7H,1,4H2,(H,5,6)
InChI key
XUJNEKJLAYXESH-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
NMDA agonist that is an agonist at quisqualate receptors at high concentration.
Pittogrammi
Exclamation mark
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)