Cambia visualizzazione
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
25 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 246,00 € |
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H10ClN3O
Numero CAS:
Peso molecolare:
247.68
NACRES:
NA.72
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
10171502
MDL number:
Form:
powder
246,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiQuality Segment
product line
BioReagent
form
powder
application(s)
agriculture
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Clc1cc(NC(=O)Nc2ccccc2)ccn1
InChI
1S/C12H10ClN3O/c13-11-8-10(6-7-14-11)16-12(17)15-9-4-2-1-3-5-9/h1-8H,(H2,14,15,16,17)
InChI key
GPXLRLUVLMHHIK-UHFFFAOYSA-N
Application
Forchlorfenuron (CPPU) is a cytokinin that enhances in vitro direct shoot organogenesis of Citrus aurantium L. epicotyl segments.
N-(2-Chloro-4-pyridyl)-N′-phenylurea has been used as a supplement in Murashige and Tucker medium (MT) to culture thin cell layer (TCL) explants. It has also been used to spray on to the ovaries at anthesis for induction of parthenocarpic fruit.
Biochem/physiol Actions
CPPU is a cytokinin oxidase/dehydrogenase (CKO) inhibitor.
N-(2-Chloro-4-pyridyl)-N′-phenylurea/ CPPU, a cytokinin-like plant growth regulator participates in chlorophyll biosynthesis, cell division and cell expansion. It helps to intensify fruit set and quickens fruit enlargement. CPPU modulates carbohydrate allocation.
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| form powder | form - | form - | form solid |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. −20°C |
| application(s) agriculture | application(s) - | application(s) agriculture | application(s) - |
| product line BioReagent | product line TraceCERT® | product line PESTANAL® | product line - |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Carc. 2
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?