Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H20ClNO · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
326.26
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
208-124-9
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiSMILES string
Cl.CN(C)CCC(O)(c1ccccc1)c2ccccc2Cl
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?