Cambia visualizzazione
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
100 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 143,00 € |
250 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 227,00 € |
1 g | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 683,00 € |
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H12N4O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
176.17
UNSPSC Code:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
MDL number:
143,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiNome del prodotto
L-Canavanine, ≥98% (TLC), powder, from Canavalia ensiformis
biological source
Canavalia ensiformis
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
color
white to yellow
solubility
H2O: <100 mg/mL
application(s)
detection
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N[C@@H](CCONC(N)=N)C(O)=O
InChI
1S/C5H12N4O3/c6-3(4(10)11)1-2-12-9-5(7)8/h3H,1-2,6H2,(H,10,11)(H4,7,8,9)/t3-/m0/s1
InChI key
FSBIGDSBMBYOPN-VKHMYHEASA-N
Biochem/physiol Actions
A naturally occurring L-amino acid that interferes with L-arginine-utilizing enzymes due to its structural similarity. It is a selective inhibitor of inducible nitric oxide synthase (iNOS). Overproduction of NO by iNOS plays a crucial role in the pathophysiology of septic shock and chronic inflammation.
Canavanine is a naturally occurring L-amino acid that interferes with L-arginine-utilizing enzymes due to its structural similarity. It is a selective inhibitor of inducible nitric oxide synthase (iNOS). Overproduction of NO by iNOS plays a crucial role in the pathophysiology of septic shock and chronic inflammation.
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥98% (TLC) | assay ≥99% (TLC) | assay ≥97% (TLC) | assay ≥99% (TLC) |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| solubility H2O: <100 mg/mL | solubility H2O: 100 mg/mL | solubility - | solubility - |
| color white to yellow | color white | color white to off-white | color white |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?