Informazioni su questo articolo
biological source
human foreskin (juvenile epidermis)
form
aqueous solution
packaging
pkg of 500,000 cells
morphology
( epidermal)
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Preparation Note
Analysis Note
Other Notes
Disclaimer
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Normal Human Epidermal Keratinocytes (NHEK)
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
7791-20-0
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?