Cambia visualizzazione
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|
Informazioni su questo articolo
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiform
fibers
InChI
1S/C6H12O6.C2H4O2/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8;1-2(3)4/h1,3-6,8-12H,2H2;1H3,(H,3,4)
InChI key
VJHCJDRQFCCTHL-UHFFFAOYSA-N
Application
CM Cellulose products are used in protein chromatography, ion exchange chromatography and cation exchange media. CM Cellulose has been used in studies to inform the suppressed proliferation of hepatoma and leukemic cells and the inhibition of the human immunodeficiency virus type 1 (HIV-1).
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?