Vai a
C0731
Protein Extraction Reagent Type 3
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352202
Form:
solid
Il prodotto C0731 al momento non è in vendita nel tuo paese Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
form
solid
General description
Premixed and prequalified, Protein Extraction Reagent Type 3 is a highly effective protein solubilization and extraction reagent composed of urea, thiourea, Trizma®, and detergent ASB-14 (A1346).
Application
Protein Extraction Reagent Type 3 is optimized for proteomic studies. Chaotropic Extraction reagent 3 is ideal for protein extraction prior to isoelectric focusing and 2D electrophoresis. Reducing and alkylating reagents TBP (T7567) and iodoacetamide (A3221) are recommended for use with this reagent. Protein Extraction Reagent Type 3 is also available as a component of the ProteoPrep® Sample Extraction Kit (PROT-TOT).
Other Notes
Contains urea, thiourea, Trizma®, and detergent ASB-14 (A1346).
Legal Information
ProteoPrep is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Trizma is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Repr. 2
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)