Merck
C0557
Bis(2-carboxyethylgermanium(IV) sesquioxide)
Sinonimo/i:
GE 132
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
O[Ge(=O)CH2CH2CO2H]2
Numero CAS:
Peso molecolare:
339.42
UNSPSC Code:
12352103
PubChem Substance ID:
EC Number:
235-800-0
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
SMILES string
OC(=O)CC[Ge](=O)O[Ge](=O)CCC(O)=O
InChI
1S/C6H10Ge2O7/c9-5(10)1-3-7(13)15-8(14)4-2-6(11)12/h1-4H2,(H,9,10)(H,11,12)
InChI key
XEABSBMNTNXEJM-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
An organic germanium-containing compound that induces natural killer T cells in mice. These cells secrete interferon-γ. IFN-γ levels were elevated 20 hours after administration of 300 mg/kg.
Classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)