Merck
C0358
Z-Leu-Leu-Phe-CHO
≥95% (HPLC), solid
Sinonimo/i:
Cbz-Leu-Leu-Phe-CHO, Z-LLF-CHO
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C29H39N3O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
509.64
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
solid
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
solubility
DMSO: soluble
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C)C[C@H](NC(=O)OCc1ccccc1)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](Cc2ccccc2)C=O
InChI
1S/C29H39N3O5/c1-20(2)15-25(27(34)30-24(18-33)17-22-11-7-5-8-12-22)31-28(35)26(16-21(3)4)32-29(36)37-19-23-13-9-6-10-14-23/h5-14,18,20-21,24-26H,15-17,19H2,1-4H3,(H,30,34)(H,31,35)(H,32,36)/t24-,25-,26-/m0/s1
InChI key
LIOIGKLWXFXXEG-GSDHBNRESA-N
General description
Manufactured for Sigma by Boston Biochem., Inc.
Biochem/physiol Actions
Cell permeable proteasome inhibitor acting on the chymotrypsin-like activity of the multicatalytic proteinase complex.
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)