Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352200
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiform
liquid
pH
7.2-7.6
application(s)
hematology
histology
storage temp.
room temp
General description
PolyTransport Buffer is a medium used to transport and preserve specimens from surgery to the point of grossing for fixation prior to further processing. The specially formulated transport medium is designed to preserve tissue in a viable state during transport by maintaining osmolarity and pH for 24 to 48 hours.
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?