Cambia visualizzazione
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
50 mL | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 421,00 € |
Informazioni su questo articolo
421,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiform
suspension
Quality Segment
extent of labeling
~50 μmol per mL gel
matrix
agarose, 4% crosslinked
matrix activation
epoxy
matrix attachment
ether
particle size
45-165 μm
storage temp.
2-8°C
Application
Butyl Sepharose™ is used in affinity chromatography, hydrophobic interaction media, separation media and resins. Butyl-Sepharose™ has been used to study inflammatory diseases.
Physical form
Suspension in 20% aqueous ethanol
aqueous ethanol suspension
Legal Information
Sepharose is a trademark of Cytiva
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| matrix agarose, 4% crosslinked | matrix 4% cross-linked agarose | matrix 4% cross-linked agarose | matrix 6% cross-linked agarose |
| particle size 45-165 μm | particle size 45-165 μm | particle size 45-165 μm | particle size 45-165 μm |
| form suspension | form - | form - | form - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. - |
| Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level - | Quality Level - |
| matrix activation epoxy | matrix activation - | matrix activation - | matrix activation - |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
102.2 °F
flash_point_c
39 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?