Cambia visualizzazione
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
50 μg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 808,00 € |
Informazioni su questo articolo
Form:
buffered aqueous solution
Assay:
≥95% (SDS-PAGE)
Recombinant:
expressed in E. coli
Mol wt:
22 kDa by SDS-PAGE (reducing)
808,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiBiochem/physiol Actions
Regulates outer mitochondrial membrane permeability, pro-apoptotic, causes release of cytochrome c from mitochondrial intermembrane space to cytosol.
Physical form
Solution, 0.2 μm filtered, in 25 mM HEPES, pH 7.5, and 0.1 M KCl.
Analysis Note
Measured by its ability to induce cytochrome c release from isolated mouse liver mitochondria.
Other Notes
Human BID (195 amino acid residues) is a member of the Bcl-2 family (accession number NM 001196).
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥95% (SDS-PAGE) | assay >95% (SDS-PAGE) | assay ≥95% (SDS-PAGE) | assay >95% (SDS-PAGE) |
| recombinant expressed in E. coli | recombinant expressed in E. coli | recombinant expressed in NSO cells | recombinant expressed in CHO cells |
| mol wt 22 kDa by SDS-PAGE (reducing) | mol wt 18 kDa by SDS-PAGE | mol wt 60-65 kDa by SDS-PAGE (reducing) | mol wt monomer ~180 kDa by SDS-PAGE (non-reducing), monomer ~80 kDa by SDS-PAGE (reducing) |
| form buffered aqueous solution | form buffered aqueous glycerol solution | form lyophilized powder | form liquid |
| UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. |
| Gene Information human ... BID(637) | Gene Information human ... BCL2L2(599) | Gene Information human ... SPP1(6696) | Gene Information mouse ... Lag3(16768) |
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
wgk
nwg
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?