Merck
B8131
2-(2′-Benzothiazolyl)-5-styryl-3-(4′-phthalhydrazidyl)tetrazolium chloride
90-95%
Sinonimo/i:
BPST Chloride, BSPT Chloride
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C24H16ClN7O2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
501.95
UNSPSC Code:
12352204
PubChem Substance ID:
EC Number:
253-785-9
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
assay
90-95%
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Cl-].O=C1NNC(=O)c2cc(ccc12)-[n+]3nc(\C=C\c4ccccc4)nn3-c5nc6ccccc6s5
InChI
1S/C24H15N7O2S.ClH/c32-22-17-12-11-16(14-18(17)23(33)27-26-22)30-28-21(13-10-15-6-2-1-3-7-15)29-31(30)24-25-19-8-4-5-9-20(19)34-24;/h1-14H,(H,28,29);1H/b13-10+;
InChI key
ZPGCKYFKHCIWHR-RSGUCCNWSA-N
Classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)