Vai a
B7937
BSc3094 monohydrobromide
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
2-[4-(4-Nitrophenyl)-2-thiazolyl]hydrazide-1H-benzimidazole-6-carboxylic acid monohydrobromide
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
191,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H12N6O3S·HBr
Numero CAS:
Peso molecolare:
461.29
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
protect from light
191,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
storage condition
protect from light
solubility
DMSO: 22 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Br.[O-][N+](=O)c1ccc(cc1)-c2csc(NNC(=O)c3ccc4[nH]cnc4c3)n2
InChI
1S/C17H12N6O3S.BrH/c24-16(11-3-6-13-14(7-11)19-9-18-13)21-22-17-20-15(8-27-17)10-1-4-12(5-2-10)23(25)26;/h1-9H,(H,18,19)(H,20,22)(H,21,24);1H
InChI key
HVNYYJJWBWMGCO-UHFFFAOYSA-N
Application
BSc3094 is used in tau protein amyloidogenicity/tauopathy research to study the processes of tau aggregation and cross-linking in neurodegenerative disease development.
Biochem/physiol Actions
BSc3094 is a potent inhibitor of tau aggregation and dissolves preformed tau paired helical filaments. BSc3094 interacts closely with the tau protein at the edge involving protons I-IV, while the second attachment site seems to be at the nitro group. In N2A cells (model system for tau aggregation), BSc3094 exhibited low toxicity.
BSc3094 is a potent inhibitor of tau aggregation.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
B5313SML2243S5696
BTSA1 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML2243
BTSA1
SKI II ≥98% (HPLC), solid
Sigma-Aldrich
S5696
SKI II
form
solid
form
powder
form
powder
form
solid
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage condition
protect from light
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
protect from light
solubility
DMSO: 22 mg/mL
solubility
DMSO: >10 mg/mL
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)