Vai a
B7688
PiB
≥98% (HPLC)
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
25 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
365,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C22H18N2O8
Numero CAS:
Peso molecolare:
438.39
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
365,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to light brown
solubility
DMSO: 1-2 mg/mL (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(C1=C2C(C3=CC=C24)=C(C(N(CC(OCC)=O)C3=O)=O)C=C1)N(CC(OCC)=O)C4=O
InChI
1S/C22H18N2O8/c1-3-31-15(25)9-23-19(27)11-5-7-13-18-14(8-6-12(17(11)18)20(23)28)22(30)24(21(13)29)10-16(26)32-4-2/h5-8H,3-4,9-10H2,1-2H3
InChI key
WNKQGFNIIHNGQM-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
PiB is a Pin-1 inhibitor.
PiB is an inhibitor of the peptidylprolyl isomerase Pin-1. Inhibition of Pin-1 leads to destabilization of the transcription factor Nanog, which is required for maintenance of embryonic stem cell cultures.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SML0906SML0676SML0753
PiB ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
B7688
PiB
HPOB ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML0906
HPOB
PY1 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML0676
PY1
PSB-12062 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML0753
PSB-12062
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 1-2 mg/mL (warmed)
solubility
DMSO: 1 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 1 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
color
white to light brown
color
white to beige
color
, white to dark yellow-brown
color
white to beige
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)