Merck
B7416
4,6-O-Benzylidene-D-galactose
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H16O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
268.26
UNSPSC Code:
12352201
PubChem Substance ID:
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
form
solid
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC1OC2COC(OC2C(O)C1O)c3ccccc3
InChI
1S/C13H16O6/c14-9-10(15)12(16)18-8-6-17-13(19-11(8)9)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8-16H,6H2
InChI key
FOLRUCXBTYDAQK-UHFFFAOYSA-N
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)